Learn More
2',6'-Dihydroxyacetophenone, 97%
Codice prodotto. 10764411 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10764411 10 g Bottiglia in vetro 10g
10264520 50 g Bottiglia in vetro 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10764411 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 114820100
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 699-83-2 | C8H8O3 | 152.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 699-83-2
Formula molecolare C8H8O3
Molecular Weight (g/mol) 152.15
Numero MDL MFCD00002270
InChI Key YPTJKHVBDCRKNF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2',6'-dihydroxyacetophenone, 1-2,6-dihydroxyphenyl ethanone, 2,6-dihydroxyacetophenone, 2-acetylresorcinol, resorcinol, 2-acetyl, 1-2,6-dihydroxyphenyl ethan-1-one, 2,6-dihydroxy acetophenone, gamma-resacetophenone, ethanone, 1-2,6-dihydroxyphenyl, unii-88bo51g3y2
PubChem CID 69687
IUPAC Name 1-(2,6-dihydroxyphenyl)ethanone
SMILES CC(=O)C1=C(C=CC=C1O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 2', 6'-Dihydroxyacetophenone
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 156.0°C to 159.0°C
Colore Beige-Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (HO)2C6H3COCH3
Quantità 10 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: sparingly soluble. Other solubilities: soluble in ethanol,acetone,pyridine and dmf
Peso formulazione 152.15
Percent Purity 99%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2',6'-Dihydroxyacetophenone
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.