Learn More
2',6'-Dihydroxyacetophenone, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 1-(2,6-Dihydroxyphenyl)ethanone (2',6'-Dihydroxyacetophenone) |
| CAS | 699-83-2 |
| Formula molecolare | C8 H8 O3 |
| Quantità | 1 g |
| Sinonimo | 1-(2,6-Dihydroxyphenyl)ethanone, Sodium Cromoglicate Imp. A (EP), 2',6'-Dihydroxyacetophenone, Ethanone, 1-(2,6-dihydroxyphenyl)-, Acetophenone, 2,6-dihydroxy- (3CI), Acetophenone, 2',6'-dihydroxy- (7CI,8CI), 1,3-Benzenediol, 2-acetyl-, 1-(2,6-Dihydroxyphenyl)ethan-1-one, 2-Acetylbenzene-1,3-diol, 2-Acetylresorcinol, NSC 615, γ-Resacetophenone |
| InChI Formula | InChI=1S/C8H8O3/c1-5(9)8-6(10)3-2-4-7(8)11/h2-4,10-11H,1H3 |
| SMILES | CC(=O)c1c(O)cccc1O |
| IUPAC Name | 1-(2,6-dihydroxyphenyl)ethanone |
| Molecular Weight (g/mol) | 152.15 |
| Peso formulazione | 152.0473 |