Learn More
2,6-Dihydroxybenzoic acid, 97%, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 114885000
Dettagli aggiuntivi : CAS : 303-07-1 Peso : 0.55000kg
Quantità 500g
Imballaggio Plastic bottle
Codice prodotto. 10030800
  • 360.00€ / 500g
Spedizione stimata: 21-09-2021
Identificatori chimici
303-07-1
154.12
AKEUNCKRJATALU-UHFFFAOYSA-N
9338
2,6-dihydroxybenzoic acid
C7H6O4
MFCD00002462
gamma-resorcylic acid, 2-carboxyresorcinol, 2,6-resorcylic acid, 6-hydroxysalicylic acid, benzoic acid, 2,6-dihydroxy, .gamma.-resorcylic acid, unii-rsa5g6vrpv, rsa5g6vrpv, 2,6-dihydroxy benzoic acid, 2,6-dihydroxy-benzoic acid
CHEBI:68465
OC(=O)C1=C(O)C=CC=C1O
Specifica
2, 6-Dihydroxybenzoic acid
Plastic bottle
160°C to 165°C
97%
96.0
96% min. (GC)
(HO)2C6H3CO2H
10, 388
Solubility in water: 25g/L (25°C). Other solubilities: soluble in ethanol and ether
OC(=O)C1=C(O)C=CC=C1O
154.12
CHEBI:68465
Crystalline Powder
Authentic
White
500g
303-07-1
100.0
C7H6O4
MFCD00002462
gamma-resorcylic acid, 2-carboxyresorcinol, 2,6-resorcylic acid, 6-hydroxysalicylic acid, benzoic acid, 2,6-dihydroxy, .gamma.-resorcylic acid, unii-rsa5g6vrpv, rsa5g6vrpv, 2,6-dihydroxy benzoic acid, 2,6-dihydroxy-benzoic acid
AKEUNCKRJATALU-UHFFFAOYSA-N
2,6-dihydroxybenzoic acid
9338
154.12
97%
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
  • 2,6-Dihydroxybenzoic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
SDS Documenti
Certificati