Learn More
2',6-Dihydroxyflavone, 97%
Codice prodotto. 11342229
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Code produit. 11342229
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar H27229.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Voir les produits de remplacement
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 92439-20-8 | C15H10O4 | 254.241 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 92439-20-8
Formula molecolare C15H10O4
Molecular Weight (g/mol) 254.241
Numero MDL MFCD00017676
InChI Key YCGXYGWBHFKQHY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 6,2'-dihydroxyflavone, 2',6-dihydroxyflavone, 6-hydroxy-2-2-hydroxyphenyl chromen-4-one, 6-hydroxy-2-2-hydroxyphenyl-4h-chromen-4-one, 4h-1-benzopyran-4-one, 6-hydroxy-2-2-hydroxyphenyl
PubChem CID 688661
IUPAC Name 6-hydroxy-2-(2-hydroxyphenyl)chromen-4-one
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C2=CC(=O)C3=C(O2)C=CC(=C3)O)O
Spécification
Materiale o nome chimico 2',6-Dihydroxyflavone
Quantità 5 g
Peso formulazione 254.24
Percent Purity 97%
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis