Learn More
2,6-dihydroxyisonicotinic acid, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10390593
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
10390593 50 g 50g
10407164 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10390593 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore SB00524EE
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 99-11-6
Formula molecolare C6H5NO4
Molecular Weight (g/mol) 155.11
Numero MDL MFCD00006274
InChI Key CSGQJHQYWJLPKY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo citrazinic acid, 2,6-dihydroxyisonicotinic acid, 2,6-dihydroxypyridine-4-carboxylic acid, 2,6-dihydroxy-4-carboxypyridine, 2,6-dihydroxy-4-pyridinecarboxylic acid, kyselina citrazinova, 2,6-dihydroxyisonicotinate, 4-pyridinecarboxylic acid, 2,6-dihydroxy, citrazinicacid, 4-pyridinecarboxylic acid, 1,2-dihydro-6-hydroxy-2-oxo
PubChem CID 7425
IUPAC Name 2-hydroxy-6-oxo-1H-pyridine-4-carboxylic acid
SMILES OC(=O)C1=CC(=O)NC(O)=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 2, 6-Dihydroxyisonicotinic acid
Intervallo percentuale saggio 90%
Formula lineare (HO)2(C5H2N)COOH
Quantità 50 g
Peso formulazione 155.11
Percent Purity Tech.
Grado Caratteristiche