Specifica
| Materiale o nome chimico | 2, 6-Dihydroxynaphthalene |
| CAS | 581-43-1 |
| Punto di fusione | 220.0°C to 224.0°C |
| Intervallo percentuale saggio | 96% min. (HPLC) |
| Formula molecolare | C10H8O2 |
| Formula lineare | C10H6(OH)2 |
| Quantità | 5 g |
| Beilstein | 06,984 |
| Sinonimo | 2,6-dihydroxynaphthalene, 2,6-naphthalenediol, 2,6-naphthohydroquinone, 2-hydroxy-6-naphthol, unii-4xx2nd0257, 2,6-dihydroxy naphthalene, 2,6-dihdroxynaphthalene, 2,6-dihydroxy-naphthalene, acmc-209m2x, aronis24267 |
| InChI Key | MNZMMCVIXORAQL-UHFFFAOYSA-N |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- 2,6-Dihydroxynaphthalene, 97%
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.