Learn More
2,6-Diiodo-4-nitrophenol, TRC
Codice prodotto. 30372226
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30372226 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30372226 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD4550981G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2,6-Diiodo-4-nitrophenol
CAS 305-85-1
Formula molecolare C6H3I2NO3
Quantità 1 g
Sinonimo 4-Nitro-2,6-diiodophenol, Ancylol, DNP, Disofen, Disophenol, Iodofen, Iodophen, Syngamix
InChI Formula InChI=1S/C6H3I2NO3/c7-4-1-3(9(11)12)2-5(8)6(4)10/h1-2,10H
SMILES O=[N](C1=CC(I)=C(O)C(I)=C1)=O
Molecular Weight (g/mol) 390.9
Peso formulazione 390.8202