Learn More
2,6-Diisopropyl-N,N-dimethylaniline, 96%
Codice prodotto. 11332319
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11332319 5 g 5g
11322319 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11332319 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H27275.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 2909-77-5 | C14H23N | 205.345 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2909-77-5
Formula molecolare C14H23N
Molecular Weight (g/mol) 205.345
Numero MDL MFCD00144978
InChI Key ALXIOUGHHXXLKX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,6-diisopropyl-n,n-dimethylaniline, n,n-dimethyl-2,6-diisopropylaniline, benzenamine, n,n-dimethyl-2,6-bis 1-methylethyl, 2,6-diisopropyl-n,n-dimethyl-aniline, acmc-20ao8g, 2,6-bis methylethyl phenyl dimethylamine, n,n-dimethyl-2,6-di propan-2-yl aniline, benzenamine,n,n-dimethyl-2,6-bis 1-methylethyl
PubChem CID 76198
IUPAC Name N,N-dimethyl-2,6-di(propan-2-yl)aniline
SMILES CC(C)C1=C(C(=CC=C1)C(C)C)N(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico 2,6-Diisopropyl-N,N-dimethylaniline
Densità 0.873
Punti di ebollizione 86°C (2.5 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Indice di rifrazione 1.5005
Quantità 5 g
Numero UN UN2810
Peso formulazione 205.34
Percent Purity 96%