Learn More
2,6-Diisopropylaniline, 90+%
Codice prodotto. 10501621 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10501621 100 g Bottiglia in vetro 100g
10206080 500 g Bottiglia in vetro 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10501621 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 169411000
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 24544-04-5 | C12H19N | 177.29 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 24544-04-5
Formula molecolare C12H19N
Molecular Weight (g/mol) 177.29
Numero MDL MFCD00008887
InChI Key WKBALTUBRZPIPZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,6-diisopropylaniline, benzenamine, 2,6-bis 1-methylethyl, 2,6-diisopropyl aniline, aniline, 2,6-diisopropyl, diisopropylaniline, 2,6-diisopropylphenylamine, 2,6-bis propan-2-yl aniline, 2,6-dilsopropylaniline, 2,6-di propan-2-yl aniline, 2,6-bis 1-methylethyl aniline
PubChem CID 32484
IUPAC Name 2,6-di(propan-2-yl)aniline
SMILES CC(C)C1=C(C(=CC=C1)C(C)C)N
Specifica
Materiale o nome chimico 2, 6-Diisopropylaniline
Nota nome 92%
CAS min. % 90.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione -45.0°C
Densità 0.9400g/mL
Punti di ebollizione 257.0°C
Punto d'infiammabilità 123°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 90% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare [(CH3)2CH]2C6H3NH2
Indice di rifrazione 1.5320 to 1.5340
Quantità 100 g
Beilstein 12, 168
Gravità specifica 0.94
Informazioni di solubilità Solubility in water: <0.20g/L. Other solubilities: miscible with ethanol and toluene
Peso formulazione 177.29
Percent Purity 90+%
Forma fisica Liquid
Identificativo prodotto
  • 2,6-Diisopropylaniline
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
Indicazioni di pericolo
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.