Learn More
2,6-Diisopropylphenyl isocyanate, 94%
Codice prodotto. 11362896
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11362896 1 g 1g
11372896 5 g 5g
11382896 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11362896 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L10613.03
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 28178-42-9 | C13H17NO | 203.29 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 28178-42-9
Formula molecolare C13H17NO
Molecular Weight (g/mol) 203.29
Numero MDL MFCD00008882
InChI Key FEUFNKALUGDEMQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,6-diisopropylphenyl isocyanate, 2,6-diisopropylphenylisocyanate, 2-isocyanato-1,3-diisopropylbenzene, benzene, 2-isocyanato-1,3-bis 1-methylethyl, isocyanic acid 2,6-diisopropylphenyl ester, isocyanic acid, 2,6-diisopropylphenyl ester, 1,3-bis 1-methylethyl-2-isocyanatobenzene, 2,6-bis 1-methylethyl phenyl isocyanate, 2-isocyanato-1,3-di propan-2-yl benzene, benzene, 1,3-bis 1-methylethyl-2-isocyanato
PubChem CID 92259
IUPAC Name 2-isocyanato-1,3-di(propan-2-yl)benzene
SMILES CC(C)C1=CC=CC(C(C)C)=C1N=C=O
Specifica
Materiale o nome chimico 2,6-Diisopropylphenyl isocyanate
Densità 0.951
Punti di ebollizione 116°C to 117°C (10 mmHg)
Punto d'infiammabilità 107°C (224°F)
Indice di rifrazione 1.518
Quantità 1 g
Numero UN UN2206
Beilstein 2645721
Sensibilità Moisture sensitive
Peso formulazione 203.29
Percent Purity 94%