Learn More
2,6-Dimethoxy-3-nitrobenzoic acid, 97%
Codice prodotto. 11396906
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11396906 5 g 5g
11306916 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11396906 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L04366.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 05-08-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 55776-17-5 | C9H9NO6 | 227.172 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 55776-17-5
Formula molecolare C9H9NO6
Molecular Weight (g/mol) 227.172
Numero MDL MFCD00017324
InChI Key YIKBQFPTPKEFSM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,6-dimethoxy-3-nitro-benzoic acid, acmc-20ao8d, benzoic acid, 2,6-dimethoxy-3-nitro
PubChem CID 3085094
IUPAC Name 2,6-dimethoxy-3-nitrobenzoic acid
SMILES COC1=C(C(=C(C=C1)[N+](=O)[O-])OC)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 2,6-Dimethoxy-3-nitrobenzoic acid
Punto di fusione 130°C to 132°C
Quantità 5 g
Beilstein 2657939
Peso formulazione 227.17
Percent Purity 97%