Learn More
2',6'-Dimethoxyacetophenone, 98%
Codice prodotto. 11462738
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11462738 25 g 25g
11452738 5 g 5g
11472738 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11462738 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A16733.14
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 2040-04-2 | C8H6Cl2O | 189.04 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2040-04-2
Numero MDL MFCD00008729
Specifica
Materiale o nome chimico 2',6'-Dimethoxyacetophenone
Punto di fusione 68°C to 71°C
Punti di ebollizione 135°C to 136°C (2 mmHg)
Formula molecolare C10H12O3
Quantità 25 g
Beilstein 2048976
Sinonimo 2',6'-dimethoxyacetophenone, 1-2,6-dimethoxyphenyl ethanone, 2,6-dimethoxyacetophenone, acetophenone, 2',6'-dimethoxy, 1-2,6-dimethoxyphenyl ethan-1-one, ethanone, 1-2,6-dimethoxyphenyl, usaf k-2801, 2,6-dimethoxy acetophenone, 1-acetyl-2,6-dimethoxybenzene, pubchem3380
InChI Key XEUGKOFTNAYMMX-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(=O)C1=C(C=CC=C1OC)OC
IUPAC Name 1-(2,6-dimethoxyphenyl)ethanone
Molecular Weight (g/mol) 180.20
PubChem CID 16267
Peso formulazione 180.2
Percent Purity 98%