Learn More
2',6'-Dimethoxyacetophenone, TRC
Codice prodotto. 30383854
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30383854 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30383854 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD4619301G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2',6'-Dimethoxyacetophenone
CAS 2040-04-2
Formula molecolare C10 H12 O3
Quantità 1 g
Sinonimo 1-(2,6-Dimethoxyphenyl)ethanone, 1-(2,6-Dimethoxyphenyl)ethan-1-one
InChI Formula InChI=1S/C10H12O3/c1-7(11)10-8(12-2)5-4-6-9(10)13-3/h4-6H,1-3H3
SMILES COc1cccc(OC)c1C(=O)C
IUPAC Name 1-(2,6-dimethoxyphenyl)ethanone
Molecular Weight (g/mol) 180.201
Peso formulazione 180.079