Learn More
2',6'-Dimethoxyacetophenone, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2',6'-Dimethoxyacetophenone |
| CAS | 2040-04-2 |
| Formula molecolare | C10 H12 O3 |
| Quantità | 500 mg |
| Sinonimo | 1-(2,6-Dimethoxyphenyl)ethanone, 1-(2,6-Dimethoxyphenyl)ethan-1-one |
| InChI Formula | InChI=1S/C10H12O3/c1-7(11)10-8(12-2)5-4-6-9(10)13-3/h4-6H,1-3H3 |
| SMILES | COc1cccc(OC)c1C(=O)C |
| IUPAC Name | 1-(2,6-dimethoxyphenyl)ethanone |
| Molecular Weight (g/mol) | 180.201 |
| Peso formulazione | 180.079 |