Learn More
2,6-Dimethoxyaniline, 96%
Codice prodotto. 13428628 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
13428628 5 g Bottiglia in vetro 5g
13418628 1 g Bottiglia in vetro 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 13428628 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 448790050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Add to basket
CAS: 2734-70-5 | C8H11NO2 | 153.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2734-70-5
Formula molecolare C8H11NO2
Molecular Weight (g/mol) 153.18
InChI Key HQBJSEKQNRSDAZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzenamine, 2,6-dimethoxy, 2,6-dimethoxyphenylamine, 2,6-dimethoxybenzenamine, 2,6-dimethoxy-phenylamine, buttpark 33\04-69, 2 6-dimethoxyaniline, pubchem4419, 2,6-dimethoxy aniline, acmc-1cnwd, ksc497k1h
PubChem CID 95940
IUPAC Name 2,6-dimethoxyaniline
SMILES COC1=C(C(=CC=C1)OC)N
Specifications
Materiale o nome chimico 2, 6-Dimethoxyaniline
Punto di fusione 76°C to 78°C
Intervallo percentuale saggio 95% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (CH3O)2C6H3NH2
Quantità 5 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: slightly soluble
Peso formulazione 153.18
Percent Purity 96%
compliance-icons
Product Identifier
  • 2,6-Dimethoxyaniline
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Precautionary Statement