Learn More
2,6-Dimethoxybenzeneboronic acid, 97+%
Codice prodotto. 11465727
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11465727 25 g 25g
11445727 1 g 1g
11455727 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11465727 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B24305.14
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 23112-96-1 | C8H11BO4 | 181.982 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 23112-96-1
Formula molecolare C8H11BO4
Molecular Weight (g/mol) 181.982
Numero MDL MFCD01318987
InChI Key BKWVXPCYDRURMK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,6-dimethoxyphenyl boronic acid, 2,6-dimethoxyphenylboronicacid, 2,6-dimethoxybenzeneboronic acid, 2,6-dimethoxyphenyl-boronic acid, 2,6-dimethoxyphenyl boranediol, boronic acid, 2,6-dimethoxyphenyl, pubchem1825, acmc-1clhv, ksc201q0f, 2,6-dimethoxy-phenylboronic acid
PubChem CID 2734343
IUPAC Name (2,6-dimethoxyphenyl)boronic acid
SMILES B(C1=C(C=CC=C1OC)OC)(O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 2,6-Dimethoxybenzeneboronic acid
Punto di fusione 106°C to 108°C
Quantità 25 g
Beilstein 3032352
Peso formulazione 181.98
Percent Purity ≥97%