Learn More
2,6-Dimethoxybenzoic Acid, TRC
Codice prodotto. 30378793
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
Dimensione della confezione:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30378793 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30378793 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD469640100G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2,6-Dimethoxybenzoic Acid
CAS 1466-76-8
Formula molecolare C9H10O4
Quantità 100 g
Sinonimo NSC 28591
InChI Formula InChI=1S/C9H10O4/c1-12-6-4-3-5-7(13-2)8(6)9(10)11/h3-5H,1-2H3,(H,10,11)
SMILES COc1cccc(OC)c1C(=O)O
Molecular Weight (g/mol) 182.17
Peso formulazione 182.0579