Learn More
2,6-Dimethoxybenzonitrile, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10626012 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10626012 10 g Bottiglia in vetro 10g
10539263 50 g Bottiglia in vetro 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10626012 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 181720100
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Identificatori chimici
CAS 16932-49-3
Formula molecolare C9H9NO2
Molecular Weight (g/mol) 163.18
Numero MDL MFCD00001788
InChI Key XHAHKSSLDJIEDH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzonitrile, 2,6-dimethoxy, 2,6-dimethoxy-benzonitrile, 2,6-dimethoxybenzenecarbonitrile, pubchem4772, 2.6-dimethoxybenzonitrile, benzonitrile,2,6-dimethoxy, 2-10-00-00260 beilstein handbook reference, 2,6-dimethoxybenzonitrile
PubChem CID 85648
IUPAC Name 2,6-dimethoxybenzonitrile
SMILES COC1=C(C(=CC=C1)OC)C#N
Specifica
Materiale o nome chimico 2, 6-Dimethoxybenzonitrile
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 119°C to 123°C
Colore Beige
Punti di ebollizione 310°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (CH3O)2C6H3CN
Quantità 10 g
Beilstein 10, 388
Peso formulazione 163.18
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2,6-Dimethoxybenzonitrile
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.