Learn More
2,6-Dimethoxyphenol, TRC
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | 2,6-Dimethoxyphenol |
| CAS | 91-10-1 |
| Formula molecolare | C8H10O3 |
| Quantità | 10 g |
| Sinonimo | 1,3-Dimethoxy-2-hydroxybenzene, 2,6-Dimethoxyphenic acid, 2-Hydroxy-1,3-dimethoxybenzene, Pyrogallol 1,3-Dimethyl Ether, Syringol |
| InChI Formula | InChI=1S/C8H10O3/c1-10-6-4-3-5-7(11-2)8(6)9/h3-5,9H,1-2H3 |
| SMILES | COc1cccc(OC)c1O |
| Molecular Weight (g/mol) | 154.16 |
| Peso formulazione | 154.063 |