Learn More
2,6-Dimethoxypyridine-3-boronic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11986471 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11986471 5 g 5g
11976471 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11986471 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 445410050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 221006-70-8
Formula molecolare C7H10BNO4
Molecular Weight (g/mol) 182.97
InChI Key ADGHSWFUZUADDH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,6-dimethoxypyridine-3-boronic acid, 2,6-dimethoxy-3-pyridineboronic acid, 2,6-dimethoxypyridin-3-yl boronic acid, 2,6-dimethoxypyridin-3-yl-3-boronic acid, 3-borono-2,6-dimethoxypyridine, 2,6-dimethoxy-3-pyridylboronic acid, 2,6-dimethoxypyridine-5-boronic acid, boronic acid, 2,6-dimethoxy-3-pyridinyl, 2,6-dimethoxy-3-pyridyl boronic acid
PubChem CID 2762707
IUPAC Name (2,6-dimethoxypyridin-3-yl)boronic acid
SMILES B(C1=C(N=C(C=C1)OC)OC)(O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 2, 6-Dimethoxypyridine-3-boronic acid
Punto di fusione 108°C to 109°C
Intervallo percentuale saggio 96% min. (HPLC)
Quantità 5 g
Peso formulazione 182.97
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2,6-Dimethoxypyridine-3-boronic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.