Learn More
2,6-Dimethoxypyridine-3-carboxylic acid, 99%
Codice prodotto. 10744872 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10744872 10 g Bottiglia in vetro 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10744872 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 436650100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 16727-43-8 | C8H9NO4 | 183.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2, 6-Dimethoxypyridine-3-carboxylic acid
CAS 16727-43-8
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 141.5°C to 142.8°C
Colore White to Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C8H9NO4
Quantità 10 g
Sinonimo 2,6-dimethoxynicotinic acid, 3-pyridinecarboxylic acid, 2,6-dimethoxy, 2,6-dimethoxy-nicotinic acid, pubchem11091, acmc-1bphc, 3-pyridinecarboxylicacid, 2,6-dimethoxy, 2,6-dimethoxypyridine-3-carboxylic acid, 2,6-dimethoxy-3-pyridinecarboxylic acid
InChI Key SDJQZCSCHUIITF-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC1=NC(=C(C=C1)C(=O)O)OC
IUPAC Name 2,6-dimethoxypyridine-3-carboxylic acid
Molecular Weight (g/mol) 183.17
PubChem CID 853178
Peso formulazione 183.17
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2,6-Dimethoxypyridine-3-carboxylic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.