Learn More
2,6-Dimethyl-1,4-dioxane (>85%), TRC
Codice prodotto. 30372256
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
Dimensione della confezione:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30372256 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30372256 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD47988525MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2,6-Dimethyl-1,4-dioxane
CAS 10138-17-7
Formula molecolare C6 H12 O2
Quantità 25 mg
Sinonimo 2,6-Dimethyl-1,4-Dioxane
InChI Formula InChI=1S/C6H12O2/c1-5-3-7-4-6(2)8-5/h5-6H,3-4H2,1-2H3
SMILES CC1COCC(C)O1
IUPAC Name 2,6-dimethyl-1,4-dioxane
Molecular Weight (g/mol) 116.158
Peso formulazione 116.084