Learn More
2,6-Dimethyl-1,4-dioxane (>85%), TRC
Codice prodotto. 30387560
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
Dimensione della confezione:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30387560 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30387560 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD4798855MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2,6-Dimethyl-1,4-dioxane
CAS 10138-17-7
Formula molecolare C6 H12 O2
Quantità 5 mg
Sinonimo 2,6-Dimethyl-1,4-Dioxane
InChI Formula InChI=1S/C6H12O2/c1-5-3-7-4-6(2)8-5/h5-6H,3-4H2,1-2H3
SMILES CC1COCC(C)O1
IUPAC Name 2,6-dimethyl-1,4-dioxane
Molecular Weight (g/mol) 116.158
Peso formulazione 116.084