Learn More
2,6-Dimethyl-4-heptanone, >90% (sum of 2,6-Dimethyl-4-heptanone & 4,6-Dimethyl-2-heptanone)
Descrizione
2,6-Dimethyl-4-heptanone is used as a coating solvent. It is an active component of mint oil. It acts as a dispersant for organosol type resins. It is involved in the antigerminative treatment of bulbs and tubers. Further, it is used as a solvent for nitrocellulose. In addition to this, it acts as an intermediate in the preparation of inhibitors, active pharmaceutical ingredients and dyes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
2,6-Dimethyl-4-heptanone is used as a coating solvent. It is an active component of mint oil. It acts as a dispersant for organosol type resins. It is involved in the antigerminative treatment of bulbs and tubers. Further, it is used as a solvent for nitrocellulose. In addition to this, it acts as an intermediate in the preparation of inhibitors, active pharmaceutical ingredients and dyes.
Solubility
Miscible with ethanol, ether, carbon tetrachloride, chloroform, benzene and most organic liquids.
Notes
Incompatible with strong bases, strong oxidizing agents, strong acids and strong reducing agents.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2,6-Dimethyl-4-heptanone |
| Nota nome | (sum of 2,6-Dimethyl-4-heptanone & 4,6-Dimethyl-2-heptanone) |
| Punto di fusione | -42°C |
| Densità | 0.809 |
| Punti di ebollizione | 163°C to 173°C |
| Punto d'infiammabilità | 47°C (117°F) |
| Odore | Unpleasant |
| Indice di rifrazione | 1.414 |
| Quantità | 2500 mL |
| Numero UN | UN1224 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- 2,6-Dimethyl-4-heptanone, (sum of 2,6-Dimethyl-4-heptanone & 4,6-Dimethyl-2-heptanone)
- Attenzione
- Liquido infiammabile Categoria 3
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
- P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
- MIXTURE LIST-Contain: Diisobutyl ketone