Learn More
2,6-Dimethyl-4-heptanone, technical, remainder mainly 4,6-dimethyl-2-heptanone
Artikelnummer. 10736361 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
20 L
Imballaggio:
Glass Bottle
Metal drum
Packungsgröße:
1L
2.50L
20L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantità Imballaggio Packungsgröße
10736361 20 L Metal drum 20L
10645582 1 L Glass Bottle 1L
10081610 2.5 L Glass Bottle 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10736361 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 149440200
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 108-83-8 | C9H18O | 142.24 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 108-83-8 , 19549-80-5
Formula molecolare C9H18O
Molecular Weight (g/mol) 142.24
Numero MDL MFCD00008940
InChI Key PTTPXKJBFFKCEK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,6-dimethyl-4-heptanone, diisobutyl ketone, isovalerone, isobutyl ketone, valerone, diisobutylketone, diisobutilchetone, s-diisopropylacetone, di-isobutylcetone, dibk
PubChem CID 7958
IUPAC Name 2,6-dimethylheptan-4-one
SMILES CC(C)CC(=O)CC(C)C
Especificaciones
Materiale o nome chimico 2, 6-Dimethyl-4-heptanone
Nota nome tech., 80%
CAS min. % 75.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione -46°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.8090g/mL
Punti di ebollizione 169°C
Punto d'infiammabilità 49°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 80%
Imballaggio Metal drum
Formula lineare (CH3)2CHCH2COCH2CH(CH3)2
Indice di rifrazione 1.4120 to 1.415
Quantità 20 L
Beilstein 01, 710
Gravità specifica 0.809
Informazioni di solubilità Solubility in water: slightly soluble (0.05g/100 mL). Other solubilities: miscible with most organic solvents
Viscosità 1.05 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 142.24
Percent Purity ≥75% (typically) exact percentage on the certificate of analysis, 96% min. (main compound plus isomer)
Grado Caratteristiche
Forma fisica Liquid
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,6-Dimethyl-4-heptanone, remainder mainly 4,6-dimethyl-2-heptanone
Palabra de advertencia
  • Pericolo
Clasificación
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicaciones de peligro
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consejos de prudencia
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.