Learn More
2,6-Dimethyl-4-nitroanisole, 99%
Codice prodotto. 11396619
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11396619 5 g 5g
11386619 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11396619 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H26204.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 14804-39-8 | C9H11NO3 | 181.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 14804-39-8
Formula molecolare C9H11NO3
Molecular Weight (g/mol) 181.19
Numero MDL MFCD00024537
InChI Key HSDNHFOJTRMGER-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,6-dimethyl-4-nitroanisole, m-xylene, 2-methoxy-5-nitro, benzene,2-methoxy-1,3-dimethyl-5-nitro, acmc-20ao84, m-xylene, 2-methoxy-5-nitro-,, 4-methoxy-3,5-dimethylnitrobenzene, 2,6-dimethyl-1-methoxy-4-nitrobenzene, 2-methoxy-1,3-di-methyl-5-nitrobenzene, benzene, 2-methoxy-1,3-dimethyl-5-nitro
PubChem CID 139835
IUPAC Name 2-methoxy-1,3-dimethyl-5-nitrobenzene
SMILES COC1=C(C)C=C(C=C1C)[N+]([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico 2,6-Dimethyl-4-nitroanisole
Punto di fusione 85°C to 92°C
Quantità 5 g
Peso formulazione 181.19
Percent Purity 99%