Learn More
2,6-Dimethyl-4-nitrophenol, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2,6-Dimethyl-4-nitrophenol |
| Quantità | 500 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C8H9NO3/c1-5-3-7(9(11)12)4-6(2)8(5)10/h3-4,10H,1-2H3 |
| Peso formulazione | 167.0582 |