Learn More
2,6-Dimethyl-5-heptenal, stabilized, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11363397
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
Dimensione della confezione:
250g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11363397 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11363397 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 017773.30
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 106-72-9 | Molecular Formula: C9H16O | Molecular Weight: 140.226 g/mol
It is used or fragrances designed to have a special fruity note tending towards melon, cucumber and pumpkin. It is mainly used perfuming agents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 106-72-9
Formula molecolare C9H16O
Molecular Weight (g/mol) 140.226
Numero MDL MFCD00006981
InChI Key YGFGZTXGYTUXBA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,6-dimethyl-5-heptenal, melonal, 5-heptenal, 2,6-dimethyl, bergamal, 2,6-dimethyl-5-hepten-1-al, 2,6-dimethyl-5-heptanal, 2,6-dimethylhept-5-en-1-al, fema no. 2389, 2,6-dimethyl-2-hepten-7-al, 2,6-dimethyl-5-heptenal natural
PubChem CID 61016
IUPAC Name 2,6-dimethylhept-5-enal
SMILES CC(CCC=C(C)C)C=O
Specifica
Materiale o nome chimico 2,6-Dimethyl-5-heptenal
Densità 0.879 g/mL
Punti di ebollizione 116°C to 124°C (100 mmHg)
Punto d'infiammabilità 63°C (145°F)
Indice di rifrazione 1.4441
Quantità 250 g
Numero UN UN1989
Sensibilità Air Sensitive
Informazioni di solubilità Soluble in alcohol,paraffin oil. Insoluble in water.
Peso formulazione 140.22
Forma fisica Liquid