Learn More
2',6'-Dimethylacetanilide, 97%
Codice prodotto. 11421717
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11421717 25 g 25g
11431717 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11421717 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B25687.14
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 2198-53-0 | C10H13NO | 163.22 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2198-53-0
Formula molecolare C10H13NO
Molecular Weight (g/mol) 163.22
Numero MDL MFCD00008675
InChI Key NRPTXWYBRKRZES-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-2,6-dimethylphenyl acetamide, 2',6'-dimethylacetanilide, 2,6-dimethylacetanilide, 2',6'-acetoxylidide, acetamide, n-2,6-dimethylphenyl, n-acetyl-2,6-xylidine, n-acetyl-2,6-dimethylaniline, acetanilide, 2',6'-dimethyl, unii-68gzi4j9fm, 68gzi4j9fm
PubChem CID 16616
IUPAC Name N-(2,6-dimethylphenyl)acetamide
SMILES CC1=C(C(=CC=C1)C)NC(=O)C
Specifica
Materiale o nome chimico 2',6'-Dimethylacetanilide
Punto di fusione 179°C to 183°C
Quantità 25 g
Peso formulazione 163.22
Percent Purity 97%