Learn More
2,6-Dimethylaniline, 99%
Codice prodotto. 11474050
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
1000 g
Dimensione della confezione:
1000g
100g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11474050 500 g 500g
11464050 100 g 100g
11481858 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11474050 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A14512.36
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 87-62-7 | C8H11N | 121.18 g/mol
2,6-Dimethylaniline is used in pharmaceuticals, as dye intermediates and in organic synthesis. It is also used in the production of antioxidants, agricultural, pharmaceutical, rubber chemicals and other target organic molecules.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
2,6-Dimethylaniline is used in pharmaceuticals, as dye intermediates and in organic synthesis. It is also used in the production of antioxidants, agricultural, pharmaceutical, rubber chemicals and other target organic molecules.
Solubility
Slightly miscible with water. Miscible with ethanol and diethyl ether.
Notes
It is sensitive to air and light. Incompatible withacids, acid chlorides, acid anhydrides, oxidizing agents, chloroformates and halogens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 87-62-7
Formula molecolare C8H11N
Molecular Weight (g/mol) 121.18
Numero MDL MFCD00007747
InChI Key UFFBMTHBGFGIHF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,6-xylidine, 2-amino-m-xylene, o-xylidine, 2,6-dimethylbenzenamine, 2-amino-1,3-dimethylbenzene, 2,6-dimethylphenylamine, benzenamine, 2,6-dimethyl, 2,6-xylylamine, 2-amino-1,3-xylene, 1-amino-2,6-dimethylbenzene
PubChem CID 6896
ChEBI CHEBI:28738
IUPAC Name 2,6-dimethylaniline
SMILES CC1=CC=CC(C)=C1N
Specifica
Materiale o nome chimico 2,6-Dimethylaniline
Punto di fusione 11°C
Densità 0.981
Quantità 500 g
Odore Characteristic
Indice di rifrazione 1.56
Numero UN UN1711
Beilstein 636332
Indice di Merck 14,10084
Punti di ebollizione 216°C
Informazioni di solubilità Slightly miscible with water. Miscible with ethanol and diethyl ether.
Peso formulazione 121.18
Percent Purity 99%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2,6-Dimethylaniline
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,6-Dimethylaniline