Learn More
2,6-Dimethylaniline, TRC
Codice prodotto. 17983315
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
10g
1g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17983315 1 g 1g
17904205 10 g 10g
17944305 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 17983315 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD4621951G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 87-62-7
Formula molecolare C8 H11 N
Molecular Weight (g/mol) 121.18
Sinonimo 2,6-Xylidine (8CI), 2,6-Dimethylbenzenamine, 1-Amino-2,6-dimethylbenzene, 2,6-Dimethylaminobenzene, 2,6-Dimethylaniline, 2,6-Dimethylphenylamine, 2,6-Xylylamine, 2-Amino-1,3-dimethylbenzene, 2-Amino-1,3-xylene, 2-Amino-m-xylene, NSC 7098, o-Xylidine
IUPAC Name 2,6-dimethylaniline
SMILES Cc1cccc(C)c1N
Specifica
Materiale o nome chimico 2,6-Dimethylaniline
Quantità 1 g
Note sul grado di purezza HPLC
InChI Formula InChI=1S/C8H11N/c1-6-4-3-5-7(2)8(6)9/h3-5H,9H2,1-2H3
Peso formulazione 121.0891
Percent Purity >95%