Learn More
2,6-Dimethylbenzyl chloride, 98%, Thermo Scientific™
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals ProdottiSpecifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2,6-Dimethylbenzyl chloride |
| Punto di fusione | 33.0°C |
| Punti di ebollizione | 100°C (2.0 kPa) |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 97.5% min. (GC) |
| Quantità | 100 g |
| Peso formulazione | 154.64 |
| Percent Purity | 98% |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- 2,6-Dimethylbenzyl chloride, 98%
- Pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H290-Può essere corrosivo per i metalli.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.