Learn More
2,6-Dimethylphenol, 99%
Codice prodotto. 11423954
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
2500 g
Dimensione della confezione:
2500g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11423954 2500 g 2500g
11413954 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11423954 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A11947.0E
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 576-26-1 | C8H10O | 122.17 g/mol
2,6-dimethylphenol is used in the synthesis of anti-oxidant compounds due to the phenol moiety in the structure. In addition, this compound is used as a reactant in the synthesis of polyphenylene ether polymers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
2,6-dimethylphenol is used in the synthesis of anti-oxidant compounds due to the phenol moiety in the structure. In addition, this compound is used as a reactant in the synthesis of polyphenylene ether polymers.
Solubility
Soluble in water and chloroform.
Notes
Store in cool. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Store away from strong bases and oxidizing agent.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 576-26-1
Formula molecolare C8H10O
Molecular Weight (g/mol) 122.17
Numero MDL MFCD00002240
InChI Key NXXYKOUNUYWIHA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,6-xylenol, phenol, 2,6-dimethyl, 2,6-dimethyl phenol, 2-hydroxy-m-xylene, 1-hydroxy-2,6-dimethylbenzene, vic-m-xylenol, 2,6-dmp, 2,6-dimethyl-phenol, xylenol 235, 2-hydroxy-1,3-dimethylbenzene
PubChem CID 11335
IUPAC Name 2,6-dimethylphenol
SMILES CC1=CC=CC(C)=C1O
Specifica
Materiale o nome chimico 2,6-Dimethylphenol
Punto di fusione 44°C to 48°C
Densità 1.15
Punti di ebollizione 203°C
Punto d'infiammabilità 78°C (172°F)
Quantità 2500 g
Numero UN UN2261
Beilstein 1446677
Sensibilità Light sensitive
Indice di Merck 14,10082
Informazioni di solubilità Soluble in water and chloroform.
Peso formulazione 122.17
Percent Purity 99%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2,6-Dimethylphenol
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,6-Dimethylphenol