Learn More
2,6-Dimethylphenol, 99%
Codice prodotto. 10447300 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
250 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic Bottle
Dimensione della confezione:
1kg
2.50kg
250g
5g
5kg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10447300 5 g Bottiglia in vetro 5g
10447490 250 g Bottiglia in vetro 250g
10050730 1 kg Bottiglia in vetro 1kg
10052823 2.5 kg Bottiglia in vetro 2.50kg
10540404 5 kg Plastic Bottle 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 10447300 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 116570050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 576-26-1 | C8H10O | 122.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 576-26-1
Formula molecolare C8H10O
Molecular Weight (g/mol) 122.17
Numero MDL MFCD00002240
InChI Key NXXYKOUNUYWIHA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,6-xylenol, phenol, 2,6-dimethyl, 2,6-dimethyl phenol, 2-hydroxy-m-xylene, 1-hydroxy-2,6-dimethylbenzene, vic-m-xylenol, 2,6-dmp, 2,6-dimethyl-phenol, xylenol 235, 2-hydroxy-1,3-dimethylbenzene
PubChem CID 11335
IUPAC Name 2,6-dimethylphenol
SMILES CC1=CC=CC(C)=C1O
Specifica
Materiale o nome chimico 2, 6-Dimethylphenol
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 45.0°C to 48.0°C
Colore Brown-Yellow to Colorless
Densità 1.1500g/mL
Punti di ebollizione 203.0°C
Punto d'infiammabilità 73°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (CH3)2C6H3OH
Quantità 5 g
Beilstein 06, 485
Indice di Merck 15, 10279
Gravità specifica 1.15
Informazioni di solubilità Solubility in water: 10g/L (20°C). Other solubilities: soluble in naoh solutions,freely soluble in alcohol,chloroform,ether and,benzene
Peso formulazione 122.17
Percent Purity 99%
Forma fisica Low Melting Solid