Learn More
2,6-Dimethylphenol-d9 (Major), TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2,6-Dimethylphenol-d9 |
| Quantità | 25 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C8H10O/c1-6-4-3-5-7(2)8(6)9/h3-5,9H,1-2H3/i1D3,2D3,3D,4D,5D |
| Peso formulazione | 131.1297 |