Learn More
2,6-Dimethylphenol, Mikromol™
Descrizione
2,6-Dimethylphenol
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2,6-Dimethylphenol |
| CAS | 576-26-1 |
| Nomi componenti o analita | 2,6-Dimethylphenol |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C8 H10 O |
| Certificazione/Conformità | ISO 17025 |
| Sinonimo | Mexiletine Hydrochloride Imp. A (EP), Mexiletine Imp. A (EP), 2,6-Dimethylphenol, Mexiletine Hydrochloride Impurity A, Mexiletine Impurity A |
| InChI Formula | InChI=1S/C8H10O/c1-6-4-3-5-7(2)8(6)9/h3-5,9H,1-2H3 |
| SMILES | Cc1cccc(C)c1O |
| IUPAC Name | 2,6-dimethylphenol |
| Vedi altri risultati |