Learn More
2,6-Dimethylphenol, TRC
Codice prodotto. 30137353
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
10g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30137353 100 g 100g
30136887 50 g 50g
18083220 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30137353 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD465855100G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 576-26-1
Formula molecolare C8 H10 O
Molecular Weight (g/mol) 122.16
Sinonimo 2,6-Xylenol (8CI), 2,6-Dimethylphenol, 1-Hydroxy-2,6-dimethylbenzene, D 104339, NSC 2123
IUPAC Name 2,6-dimethylphenol
SMILES Cc1cccc(C)c1O
Specifica
Materiale o nome chimico 2,6-Dimethylphenol
Quantità 100 g
InChI Formula InChI=1S/C8H10O/c1-6-4-3-5-7(2)8(6)9/h3-5,9H,1-2H3
Peso formulazione 122.0732