Learn More
2,6-Dimethylphenyl isothiocyanate, 97%, Maybridge™
Marca:  Maybridge SB01642EB
Dettagli aggiuntivi : CAS : 19241-16-8 Peso : 0.07500kg Transport : UN number : 2810 Chem class : 6.1 Pack group : III
Quantità 25g
Codice prodotto. 10002514
  • 30.94€ / 25g
Spedizione stimata: 28-07-2021
Identificatori chimici
19241-16-8
163.238
2,6-dimethylphenyl isothiocyanate, 2,6-xylyl isothiocyanate, 2,6-dimethylphenylisothiocyanate, benzene, 2-isothiocyanato-1,3-dimethyl, 2-isothiocyanato-1,3-dimethyl-benzene, benzene,2-isothiocyanato-1,3-dimethyl, 2,6-dimethylbenzenisothiocyanate, acmc-20ao7z, 2,6-dimethylphenyl-isothiocyanate, 2,6-dimethylphenyl-1-isothiocyanate
2-isothiocyanato-1,3-dimethylbenzene
C9H9NS
UULUECCNPPJFBU-UHFFFAOYSA-N
87976
CC1=C(C(=CC=C1)C)N=C=S
Specifica
2, 6-Dimethylphenyl isothiocyanate
19241-16-8
C9H9NS
UULUECCNPPJFBU-UHFFFAOYSA-N
2-isothiocyanato-1,3-dimethylbenzene
87976
25g
97%
2,6-dimethylphenyl isothiocyanate, 2,6-xylyl isothiocyanate, 2,6-dimethylphenylisothiocyanate, benzene, 2-isothiocyanato-1,3-dimethyl, 2-isothiocyanato-1,3-dimethyl-benzene, benzene,2-isothiocyanato-1,3-dimethyl, 2,6-dimethylbenzenisothiocyanate, acmc-20ao7z, 2,6-dimethylphenyl-isothiocyanate, 2,6-dimethylphenyl-1-isothiocyanate
CC1=C(C(=CC=C1)C)N=C=S
163.238
163.24
Videos
SDS Documenti
Certificati