Learn More
2,6-Dimethylphenyl isothiocyanate, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10291323
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
25 g
Dimensione della confezione:
10g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10291323 10 g 10g
10002514 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10291323 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore SB01642EA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 19241-16-8
Formula molecolare C9H9NS
Molecular Weight (g/mol) 163.238
InChI Key UULUECCNPPJFBU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,6-dimethylphenyl isothiocyanate, 2,6-xylyl isothiocyanate, 2,6-dimethylphenylisothiocyanate, benzene, 2-isothiocyanato-1,3-dimethyl, 2-isothiocyanato-1,3-dimethyl-benzene, benzene,2-isothiocyanato-1,3-dimethyl, 2,6-dimethylbenzenisothiocyanate, acmc-20ao7z, 2,6-dimethylphenyl-isothiocyanate, 2,6-dimethylphenyl-1-isothiocyanate
PubChem CID 87976
IUPAC Name 2-isothiocyanato-1,3-dimethylbenzene
SMILES CC1=C(C(=CC=C1)C)N=C=S
Specifica
Materiale o nome chimico 2, 6-Dimethylphenyl isothiocyanate
Quantità 10 g
Intervallo percentuale saggio 97%
Peso formulazione 163.24