Learn More
2,6-Dimethylphenyl isothiocyanate, 98%
Codice prodotto. 11424057
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11424057 5 g 5g
11434057 25 g 25g
11444057 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11424057 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A19480.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 19241-16-8 | C9H9NS | 163.238 g/mol
2,6-Dimethylphenyl isocyanate has been used in the preparation of derivatized β-cyclodextrins, used as chiral stationary phase in normal-phase liquid chromatography, tris( 2,6-dimethylphenylimido)methylrhenium (VII), 1-(2-isopropylphenyl)-3-(2,6-dimethylphenyl)urea.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
2,6-Dimethylphenyl isocyanate has been used in the preparation of derivatized β-cyclodextrins, used as chiral stationary phase in normal-phase liquid chromatography, tris( 2,6-dimethylphenylimido)methylrhenium (VII), 1-(2-isopropylphenyl)-3-(2,6-dimethylphenyl)urea.
Solubility
Hydrolyzes in water.
Notes
Moisture Sensitive. Keep container tightly closed. Store away from oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 19241-16-8
Formula molecolare C9H9NS
Molecular Weight (g/mol) 163.238
Numero MDL MFCD00038715
InChI Key UULUECCNPPJFBU-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 87976
IUPAC Name 2-isothiocyanato-1,3-dimethylbenzene
SMILES CC1=C(C(=CC=C1)C)N=C=S
Specifica
Materiale o nome chimico 2,6-Dimethylphenyl isothiocyanate
Densità 1.085
Quantità 5 g
Odore Pungent
Indice di rifrazione 1.625
Numero UN UN2922
Beilstein 637195
Sinonimo 2,6-dimethylphenyl isothiocyanate, 2,6-xylyl isothiocyanate, 2,6-dimethylphenylisothiocyanate, benzene, 2-isothiocyanato-1,3-dimethyl, 2-isothiocyanato-1,3-dimethyl-benzene, benzene,2-isothiocyanato-1,3-dimethyl, 2,6-dimethylbenzenisothiocyanate, acmc-20ao7z, 2,6-dimethylphenyl-isothiocyanate, 2,6-dimethylphenyl-1-isothiocyanate
Punti di ebollizione 247°C
Informazioni di solubilità Hydrolyzes in water.
Peso formulazione 163.24
Percent Purity 98%