Learn More
2,6-Dimethylphenylboronic acid, 98%
Codice prodotto. 10179931 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10179931 1 g Glass bottle 1g
10048701 5 g Glass bottle 5g
10055713 25 g Glass bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10179931 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 359270010
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 100379-00-8 | C8H11BO2 | 149.98 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 100379-00-8
Formula molecolare C8H11BO2
Molecular Weight (g/mol) 149.98
Numero MDL MFCD01009693
InChI Key ZXDTWWZIHJEZOG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,6-dimethylphenyl boronic acid, 2,6-dimethylbenzeneboronic acid, 2,6-dimethylphenyl boranediol, 2,6-dimethylboronic acid, m-xylene-2-boronic acid, 2,6-dimethyl-phenylboronic acid, boronic acid, 2,6-dimethylphenyl, 2-borono-m-xylene, pubchem16357, acmc-1c3za
PubChem CID 583322
IUPAC Name (2,6-dimethylphenyl)boronic acid
SMILES CC1=CC=CC(C)=C1B(O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 2, 6-Dimethylphenylboronic acid
Punto di fusione 105°C
CAS min. % 97.5
Colore White
CAS max % 100.0
Quantità 1 g
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Glass bottle
Forma fisica Polvere cristallina
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (HPLC)
Informazioni di solubilità Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in methanol
Peso formulazione 149.99
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2,6-Dimethylphenylboronic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.