Learn More
2,6-Dimethylpyridin-3-ol, 97%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
10 g
Specifica
Materiale o nome chimico | 2, 6-Dimethylpyridin-3-ol |
CAS min. % | 97.0 |
Intervallo percentuale saggio | 97% |
Imballaggio | Amber glass bottle |
Quantità | 1 g |
Peso formulazione | 123.15 |
Percent Purity | 97% |