Learn More
2,6-Dimethylpyridin-3-ol, 97%, Maybridge™
Marca:  Maybridge RH01494EA
Dettagli aggiuntivi : CAS : 1122-43-6 Peso : 0.06000kg
Quantità 10g
Codice prodotto. 10019341
  • 510.00€ / 10g
Spedizione stimata: 09-08-2021
Identificatori chimici
1122-43-6
123.16
AMQJAKKATFMFTR-UHFFFAOYSA-N
70732
CC1=CC=C(O)C(C)=N1
C7H9NO
MFCD00228692
2,6-dimethyl-3-hydroxypyridine, 2,6-dimethyl-3-pyridinol, 2,6-dimethyl-3-oxypyridine, 3-pyridinol, 2,6-dimethyl, 3-hydroxy-2,6-lutidine, 2,6-dimethyl-pyridin-3-ol, 3-hydroxy-2,6-dimethylpyridine, pubchem22495, 2,6-dimethyl-3-pyridino, 2,6-dimethylpyridine-3-ol
2,6-dimethylpyridin-3-ol
Specifica
2, 6-Dimethylpyridin-3-ol
10g
97.0
C7H9NO
2,6-dimethyl-3-hydroxypyridine, 2,6-dimethyl-3-pyridinol, 2,6-dimethyl-3-oxypyridine, 3-pyridinol, 2,6-dimethyl, 3-hydroxy-2,6-lutidine, 2,6-dimethyl-pyridin-3-ol, 3-hydroxy-2,6-dimethylpyridine, pubchem22495, 2,6-dimethyl-3-pyridino, 2,6-dimethylpyridine-3-ol
CC1=CC=C(O)C(C)=N1
123.16
123.15
Amber glass bottle
1122-43-6
97%
MFCD00228692
AMQJAKKATFMFTR-UHFFFAOYSA-N
2,6-dimethylpyridin-3-ol
70732
97%
Videos
SDS Documenti
Certificati