Learn More
2,6-Dimethylquinoline, 98%
Codice prodotto. 11426806
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11426806 25 g 25g
11416806 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11426806 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B23934.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 877-43-0 | C11H11N | 157.216 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 877-43-0
Formula molecolare C11H11N
Molecular Weight (g/mol) 157.216
Numero MDL MFCD00006762
InChI Key JJPSZKIOGBRMHK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo p-toluquinaldine, quinoline, 2,6-dimethyl, 6-methylquinaldine, unii-kst0m1t4mb, 2,6-dimethyl-quinoline, kst0m1t4mb, pubchem5876, quinoline,6-dimethyl, acmc-209qpt, 2,6-dimethylquinoline;
PubChem CID 13414
IUPAC Name 2,6-dimethylquinoline
SMILES CC1=CC2=C(C=C1)N=C(C=C2)C
Specifica
Materiale o nome chimico 2,6-Dimethylquinoline
Punto di fusione 56°C to 58°C
Punti di ebollizione 266°C to 267°C
Quantità 25 g
Peso formulazione 157.21
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2,6-Dimethylquinoline
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,6-Dimethylquinoline