Learn More
2,6-Dimethylthiophenol, 97%
Codice prodotto. 11450853
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11450853 25 g 25g
11430853 1 g 1g
11440853 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11450853 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A13286.14
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 118-72-9 | C8H9S | 137.22 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 118-72-9
Formula molecolare C8H9S
Molecular Weight (g/mol) 137.22
Numero MDL MFCD00010021
InChI Key QCLJODDRBGKIRW-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo 2,6-dimethylthiophenol, 2,6-dimethyl thiophenol, benzenethiol, 2,6-dimethyl, 2,6-xylenethiol, 2,6-xylyl mercaptan, 2,6-dimethylphenylthiol, 2,6-dimethyl-benzenethiol, fema no. 3666, 2,6-dimethylbenzolthiol, 2,6-thioxylenol
PubChem CID 61045
IUPAC Name 2,6-dimethylbenzenethiol
SMILES CC1=CC=CC(C)=C1[S-]
Specifica
Materiale o nome chimico 2,6-Dimethylthiophenol
Densità 1.038
Punti di ebollizione 122°C (50 mmHg)
Punto d'infiammabilità 85°C (185°F)
Odore Unpleasant
Indice di rifrazione 1.5749
Quantità 25 g
Numero UN UN2810
Beilstein 1099405
Sensibilità Air Sensitive
Peso formulazione 138.23
Percent Purity 97%