Learn More
2,6-Dinitroaniline, 95%
Codice prodotto. 13515000 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
13515000 10 g Bottiglia in vetro 10g
13584990 50 g Bottiglia in vetro 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 13515000 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 170170100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 606-22-4 | C6H5N3O4 | 183.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 606-22-4
Formula molecolare C6H5N3O4
Molecular Weight (g/mol) 183.12
InChI Key QFUSCYRJMXLNRB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzenamine, 2,6-dinitro, 2,6-dinitrobenzenamine, aniline, 2,6-dinitro, unii-8w27g0qbd7, ccris 3108, pubchem22911, wln: wnr bz cnw, acmc-209ml1, 2,6-dinitroaniline, 2,6-dinitro-phenyl-amine
PubChem CID 69070
IUPAC Name 2,6-dinitroaniline
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)[N+](=O)[O-])N)[N+](=O)[O-]
Specifica
Materiale o nome chimico 2, 6-Dinitroaniline
Nota nome 97%
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 137.0°C to 142.0°C
Colore White
Punto d'infiammabilità >100°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 94% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (O2N)2C6H3NH2
Quantità 10 g
Beilstein 12,758
Indice di Merck 15,3297
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: 0.4g/100mL ethanol 95%,soluble in ether and hot benzene,practically insoluble in petroleum ether
Peso formulazione 183.12
Percent Purity 95%
Forma fisica Crystalline Powder or Crystals
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2,6-Dinitroaniline
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H301-Tossico se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.