Learn More
2,6-Dinitrobenzonitrile, 98+%
Codice prodotto. 11393266
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11393266 1 g 1g
11303276 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11393266 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L12624.03
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 35213-00-4 | C7H3N3O4 | 193.118 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 35213-00-4
Formula molecolare C7H3N3O4
Molecular Weight (g/mol) 193.118
Numero MDL MFCD00041246
InChI Key ZYDGHQSJZAFMLU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo dinitrobenzonitrile, benzonitrile, 2,6-dinitro, 2,6-dinitro-benzonitrile, 2,6-dinitrobenzenecarbonitrile, 2,6-dinitrobenznitrile, pubchem21108, 2.6-dinitrobenzonitril, 2,6 dinitrobenzonitrile, 2,6-dini trobenzonitrile, acmc-1ad1y
PubChem CID 520718
IUPAC Name 2,6-dinitrobenzonitrile
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)[N+](=O)[O-])C#N)[N+](=O)[O-]
Specifica
Materiale o nome chimico 2,6-Dinitrobenzonitrile
Punto di fusione 146°C to 150°C
Quantità 1 g
Numero UN UN3439
Beilstein 2215516
Peso formulazione 193.12
Percent Purity ≥98%