Learn More
2,6-Dinitrotoluene, 97%
Codice prodotto. 11364324
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11364324 25 g 25g
11354324 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11364324 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L00856.14
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 606-20-2 | C7H6N2O4 | 182.135 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 606-20-2
Formula molecolare C7H6N2O4
Molecular Weight (g/mol) 182.135
Numero MDL MFCD00007158
InChI Key XTRDKALNCIHHNI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,6-dinitrotoluene, 2,6-dnt, benzene, 2-methyl-1,3-dinitro, 1-methyl-2,6-dinitrobenzene, 2,6-dinitromethylbenzene, toluene, 2,6-dinitro, rcra waste number u106, 2-methyl-1,3-dinitro-benzene, unii-gg7fav92mk, ccris 1006
PubChem CID 11813
ChEBI CHEBI:957
IUPAC Name 2-methyl-1,3-dinitrobenzene
SMILES CC1=C(C=CC=C1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-]
Specifica
Materiale o nome chimico 2,6-Dinitrotoluene
Punto di fusione 58°C to 65°C
Punti di ebollizione 285°C
Punto d'infiammabilità 207°C (404°F)
Quantità 25 g
Numero UN UN3454
Beilstein 2052046
Peso formulazione 182.14
Percent Purity 97%