Learn More
2,6-Dinitrotoluene-alpha,alpha,alpha-d3, CDN
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2,6-Dinitrotoluene methyl-d3 |
| CAS | 93951-90-7 |
| Formula molecolare | C7 2H3 H3 N2 O4 |
| Quantità | 0.25 g |
| Sinonimo | Benzene, 2-(methyl-d3)-1,3-dinitro- (9 CI), 2,6-Dinitrotoluene (methyl-D3), 2-Trideuteromethyl-1,3-dinitrobenzene |
| InChI Formula | InChI=1 S/C7H6N2O4/c1-5-6(8(10)11)3-2-4-7(5)9(12)13/h2-4 H,1H3/i1D3 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])c1c(cccc1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-] |
| IUPAC Name | 1,3-dinitro-2-(trideuteriomethyl)benzene |
| Molecular Weight (g/mol) | 185.15 |
| Peso formulazione | 185.0516 g/mol |
| Vedi altri risultati |