Learn More
2,6-Diphenylphenol, 97%
Codice prodotto. 10264661 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10264661 5 g Bottiglia in vetro 5g
10450871 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10264661 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 214740050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 2432-11-3 | C18H14O | 246.31 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2432-11-3
Formula molecolare C18H14O
Molecular Weight (g/mol) 246.31
Numero MDL MFCD00009716
InChI Key ATGFTMUSEPZNJD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1,1':3',1-terphenyl-2'-ol, m-terphenyl-2'-ol, 2,6-diphenyl phenol, 2'-hydroxy-m-terphenyl, unii-la93w35m96, 2,6-di-phenylphenol, 2,6,-diphenylphenol, 2,6-di phenyl phenol, acmc-1ccsf
PubChem CID 75512
Specifica
Materiale o nome chimico 2, 6-Diphenylphenol
Nota nome 97%
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 98°C to 103°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (C6H4)2C6H3OH
Quantità 5 g
Beilstein 06, III, 3631
Informazioni di solubilità Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in alcohol,acetone
Peso formulazione 246.31
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystals or Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2,6-Diphenylphenol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.